Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 128.58 |
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 207.65 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 375.39 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: 41111-100MG
CHF 128.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenCountry of Origin
CN
Inchi Code
1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1
Inchi Key
MOGICMVNWAUWMK-HIXRZVNASA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
-20 C
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?