Fortfahren mit
BDPH9BCC1C19
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Synonym(e):
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4N2Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.58
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c1-4-2-6(8(10,11)12)5(3-13)7(9)14-4/h2H,1H3
Inchi Key
LNJOJFNFYGSCCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)