Fortfahren mit
BDPH9BCC2E95
Bide Pharmatech
1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
Synonym(e):
1-benzhydryl-3-phenylazetidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H21N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.42
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H21N/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-23(17-21)22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-22H,16-17H2
Inchi Key
PAXDHGAELYIMBD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)