Merck
BDPH9BCC3012
Bide Pharmatech
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Synonym(e):
6-(dimethylamino)nicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,1-2H3
Inchi Key
YIZXYFJKSCABES-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)