Fortfahren mit
BDPH9BCC32FD
Bide Pharmatech
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Synonym(e):
2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1N1
Molekulargewicht:
133.15
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
Inchi Key
NWRXEGKWQXAEHC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)