Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC394E
Bide Pharmatech
2-((4-Aminophenyl)amino)ethanol
Synonym(e):
2-(4-aminoanilino)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O1N2
Molekulargewicht:
152.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11/h1-4,10-11H,5-6,9H2
Inchi Key
RBUQOUQQUQCSAU-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)