Fortfahren mit
BDPH9BCC3CF5
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
Synonym(e):
methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-7-4-5-8(11)6-9(7)10(12)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
NYMZTCOVKDJUKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)