Merck
BDPH9BCC3E13
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline
Synonym(e):
3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H11O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.68
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c13-11-7-9(14)4-5-12(11)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h1-7H,8,14H2
Inchi Key
XCAPJQSICQSUJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)