Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC41F3
Bide Pharmatech
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Synonym(e):
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-5,8H2,1H3
Inchi Key
AYTOKAZVIPSHHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
FlameCorrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)