Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?