Fortfahren mit
BDPH9BCC58FF
Bide Pharmatech
(4-Chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Synonym(e):
(4-chloro-2-fluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O3Cl1F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.38
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-2-7(10)5(8(12)13)1-4(6)3-11/h1-3,12-13H
Inchi Key
OOTMYKBNPFCNBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)