Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC61EA
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)quinolin-8-amine
Synonym(e):
5-(trifluoromethyl)-8-quinolinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-3-4-8(14)9-6(7)2-1-5-15-9/h1-5H,14H2
Inchi Key
KJLQGKLEIKGMCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)