Fortfahren mit
BDPH9BCC71AA
Bide Pharmatech
Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
Synonym(e):
3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2-[(3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propoxy)methyl]-2-{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H46O13S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
783.06
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C28H46O13S6/c29-21(1-7-42)36-15-27(16-37-22(30)2-8-43,17-38-23(31)3-9-44)13-35-14-28(18-39-24(32)4-10-45,19-40-25(33)5-11-46)20-41-26(34)6-12-47/h42-47H,1-20H2
Inchi Key
YAAUVJUJVBJRSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Orange Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)