Fortfahren mit
BDPH9BCC720F
Bide Pharmatech
7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Synonym(e):
7-bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.06
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-7-8(11-3-5)2-6(10)4-12-7/h1-4H,10H2
Inchi Key
UUUFOHPAGLDYLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-1,5-naphthyridin-3-amine
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)