Merck
BDPH9BCC7966
Bide Pharmatech
1,3-Dithian-5-amine
Synonym(e):
1,3-dithian-5-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H9N1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H9NS2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4H,1-3,5H2
Inchi Key
FPYHBGHCORESFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithian-5-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)