Merck
BDPH9BCC7AB1
Bide Pharmatech
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonym(e):
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-5(4-9)2-3-6(8)7/h2-4H,1H3
Inchi Key
LBKFOHZUSINQRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)