Fortfahren mit
BDPH9BCC7BC2
Bide Pharmatech
Methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Synonym(e):
methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-14-9(13)11-5-2-10(8-12,3-6-11)4-7-11/h2-7H2,1H3
Inchi Key
UTSHTDGCQQHAPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)