Merck
BDPH9BCC92DC
Bide Pharmatech
1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Synonym(e):
1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13N1
Molekulargewicht:
159.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H13N/c1-2-4-9(5-3-1)11-6-10(11)7-12-8-11/h1-5,10,12H,6-8H2
Inchi Key
HYXPTPHIWQWOQF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)