Merck
BDPH9BCC9DF6
Bide Pharmatech
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Synonym(e):
2-hydroxy-5,6-dimethylnicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O3N1
Molekulargewicht:
167.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(8(11)12)7(10)9-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
RRZTUQQCXRBPRG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)