Direkt zum Inhalt
BDPH9BCCBBF4
Bide Pharmatech
Methyl 5-Bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Synonym(e):
methyl 5-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UHANDWUFYMCSFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)