Direkt zum Inhalt
BDPH9BCCBC6B
Bide Pharmatech
4-Chloro-1,10-phenanthroline
Synonym(e):
4-chloro[1,10]phenanthroline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H7N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.65
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H7ClN2/c13-10-5-7-15-12-9(10)4-3-8-2-1-6-14-11(8)12/h1-7H
Inchi Key
BAEVILLEIGDCDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1,10-phenanthroline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)