Direkt zum Inhalt
BDPH9BCCBDDF
Bide Pharmatech
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Synonym(e):
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H24O6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.35
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2C6H11NO.C2H2O4/c2*1-2-7-3-6(1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h2*7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Inchi Key
DREVFFJHSWBTQS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)