Fortfahren mit
BDPH9BCCCBDA
Bide Pharmatech
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Synonym(e):
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-2-1-3-8(6-7)10-4-5-11-8/h1-6H2
Inchi Key
TVXYCOHQUCHFAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)