Fortfahren mit
BDPH9BCCCF1E
Bide Pharmatech
1-(6-Bromopyridin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Synonym(e):
1-(6-bromo-2-pyridinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O2/c10-7-2-1-3-8(11-7)12-4-6(5-12)9(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
Inchi Key
ZPLNUHDGBKVSEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)