Fortfahren mit
BDPH9BCCE1B5
Bide Pharmatech
5-(Chloromethyl)furan-2-carbaldehyde
Synonym(e):
5-(chloromethyl)-2-furaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5ClO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H,3H2
Inchi Key
KAZRCBVXUOCTIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)