Merck
BDPH9BCCF2B5
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Synonym(e):
1-bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO/c1-2-12-6-4-3-5(9)8(11)7(6)10/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
JYSJFQALMJSPDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)