Fortfahren mit
BDPH9BCCFA4F
Bide Pharmatech
2-Fluoropyridine
Synonym(e):
2-fluoropyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H4N1F1
Molekulargewicht:
97.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Inchi Key
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)