Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C10H9NO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,11H2,1H3
Inchi Key
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow-brown to dark brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?