Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD0714
Bide Pharmatech
5-(4-Isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Synonym(e):
5-(4-isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H13N3S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10-13-14-11(12)15-10/h3-7H,1-2H3,(H2,12,14)
Inchi Key
QEKWMJDRQOKJJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)