Fortfahren mit
BDPH9BCD096F
Bide Pharmatech
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Synonym(e):
N-(4-hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O3N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-12(10,11)8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
Inchi Key
YJASRJZSSUOGKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)