Fortfahren mit
BDPH9BCD09D0
Bide Pharmatech
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Synonym(e):
5-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.59
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-2-1-3-5-9-6(8)10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,10)
Inchi Key
RCCCLZDQZNFDGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)