Fortfahren mit
BDPH9BCD0AC2
Bide Pharmatech
N-(2-(Thiophen-2-yl)ethyl)isonicotinamide
Synonym(e):
N-[2-(2-thienyl)ethyl]isonicotinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H12O1N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.31
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c15-12(10-3-6-13-7-4-10)14-8-5-11-2-1-9-16-11/h1-4,6-7,9H,5,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
MBRRKSONRBUYSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)