Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD0BD8
Bide Pharmatech
2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Synonym(e):
2-(3-oxetanyloxy)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Inchi Key
ZYDPAUQAFXSHAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)