Fortfahren mit
BDPH9BCD0E64
Bide Pharmatech
3-(Chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Synonym(e):
3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O5Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.66
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7ClO5S/c1-14-6-3-2-5(8(10)11)4-7(6)15(9,12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
OWBBPHXIAFVUMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)