Fortfahren mit
BDPH9BCD0FAE
Bide Pharmatech
1-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-one
Synonym(e):
1-(3,5-difluorophenyl)acetone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)2-7-3-8(10)5-9(11)4-7/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
GANUXJOOWCWFLI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-one
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)