Fortfahren mit
BDPH9BCD0FBB
Bide Pharmatech
1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonym(e):
phenyl 4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H9O1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-6-8-12(9-7-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Inchi Key
UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)