Merck
BDPH9BCD171B
Bide Pharmatech
4-Bromo-6-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Synonym(e):
4-bromo-6-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O2N2Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)12(2,10)11/h3H,1-2H3
Inchi Key
MDMHOMWYCHBDBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)