Fortfahren mit
BDPH9BCD18A7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Synonym(e):
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1Cl2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.03
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)