Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD19B3
Bide Pharmatech
1-(2-Methoxyphenoxy)propan-2-one
Synonym(e):
1-(2-methoxyphenoxy)acetone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-8(11)7-13-10-6-4-3-5-9(10)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
GBBBWTDKOLEAOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Methoxyphenoxy)propan-2-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)