Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD1AEB
Bide Pharmatech
5-Bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonym(e):
5-bromo-4-methyl-1-indanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-7-3-5-10(12)8(7)2-4-9(6)11/h2,4H,3,5H2,1H3
Inchi Key
RBVCMJNAVNKSIV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)