Fortfahren mit
BDPH9BCD1CE4
Bide Pharmatech
1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Synonym(e):
1,3-dithiane-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H8O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H8O2S2/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
Inchi Key
BZBYEAWKJNCPLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)