Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD1EDF
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
Synonym(e):
N-phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C31H23N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.53
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C31H23N/c1-3-11-23(12-4-1)31(24-19-21-26(22-20-24)32-25-13-5-2-6-14-25)29-17-9-7-15-27(29)28-16-8-10-18-30(28)31/h1-22,32H
Inchi Key
MXBOCMZLJOCPLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)