Fortfahren mit
BDPH9BCD2E19
Bide Pharmatech
2,8-Diiododibenzothiophene
Synonym(e):
2,8-diiododibenzo[b,d]thiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H6S1I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.05
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H6I2S/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
Inchi Key
JUMCSMONVKDUIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,8-Diiododibenzothiophene
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)