Merck
BDPH9BCD3553
Bide Pharmatech
2-Bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
Synonym(e):
2-bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H15O4Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H15BrO4/c1-21-13-7-3-5-11(9-13)16(19)15(18)17(20)12-6-4-8-14(10-12)22-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
TUECNKMLFJLFOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)