Fortfahren mit
BDPH9BCD3DD5
Bide Pharmatech
7-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Synonym(e):
7-bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.53
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)13-10(6)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
SQFVOHFUJOPVEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)