Fortfahren mit
BDPH9BCD3F76
Bide Pharmatech
Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
Synonym(e):
4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H27N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.44
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Inchi Key
OPEKHRGERHDLRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
hstatements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)