Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD4052
Bide Pharmatech
2-(Methylsulfonyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Synonym(e):
2-(methylsulfonyl)-4-(3-pyridinyl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.27
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c1-16(14,15)10-12-6-4-9(13-10)8-3-2-5-11-7-8/h2-7H,1H3
Inchi Key
YOORFANBYYVNMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)