Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenStorage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-4-5-12-6-8(9)7-14/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Inchi Key
UFWCFTNUYXZYKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl (3-formylpyridin-4-yl)carbamate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?