Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-4-5-10(9-14)6-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Inchi Key
GYLAYRXNMUUXJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?