Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD490C
Bide Pharmatech
Bis(3-methoxyphenyl)amine
Synonym(e):
bis(3-methoxyphenyl)amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H15O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.28
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-5-11(9-13)15-12-6-4-8-14(10-12)17-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
SUTJWELGLJHXGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(3-methoxyphenyl)amine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)